Tisk…
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28586-1KG OR28586-250G OR28586-5KG
APOSOR28586-1KGEA 4570 CZK
APOSOR28586-1KG APOSOR28586-250G APOSOR28586-5KG
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride 98%
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride
Vzorec: C₁₂H₆O₃
Bod tání: 267…273 °C
Bod vzplanutí: 272 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006925
CAS číslo: 81-84-5
EINECS: 201-380-2