Tisk…
Fenylsalicylát
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28581-100G OR28581-500G
APOSOR28581-100GEA 622 CZK
APOSOR28581-100G APOSOR28581-500G
Fenylsalicylát
Fenylsalicylát
Vzorec: C₁₃H₁₀O₃
Bod varu: 172…174 °C/12mmHg
Bod tání: 40…45 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002213
CAS číslo: 118-55-8
EINECS: 204-259-2