Tisk…
Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Sodium naphthalene-2,6-disulphonate, Ebert-Merz beta-acid disodium salt, 2,6-Naphthalenedisulphonic acid disodium salt
OR2858-100G OR2858-500G OR2858-1KG
APOSOR2858-100GEA 622 CZK
APOSOR2858-100G APOSOR2858-500G APOSOR2858-1KG
Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate
Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate
Vzorec: C₁₀H₈O₆S₂
MW: 332.25 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004092
CAS číslo: 1655-45-4
EINECS: 216-735-7