Tisk…
2-Isopropylaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28577-100G OR28577-500G OR28577-5G
APOSOR28577-100GEA 3230 CZK
APOSOR28577-100G APOSOR28577-500G APOSOR28577-5G
2-Isopropylaniline 97%
2-Isopropylaniline
Vzorec: C₉H₁₃N
Bod varu: 214…216 °C/10mmHg
Hustota: 0,966 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007720
CAS číslo: 643-28-7
EINECS: 211-397-7