5-Bromoisatin
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
5-Bromoindoline-2,3-dione, 5-Bromo-1H-indole-2,3-dione
OR28576-1G
APOSOR28576-1GEA
622
CZK
APOSOR28576-1G
5-Bromoisatin
5-Bromoisatin
Vzorec:
C₈H₄BrNO₂ MW: 226,03 g/mol Bod tání: 247…253 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149345 CAS číslo: 87-48-9 EINECS: 201-747-7 |