3,4-(Methylenedioxy)aniline, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Amino-1,3-benzodioxole
OR28575-25G
OR28575-100G
OR28575-5G
APOSOR28575-25GEA
1040
CZK
APOSOR28575-25G
APOSOR28575-100G
APOSOR28575-5G
3,4-(Methylenedioxy)aniline, technická kvalita
3,4-(Methylenedioxy)aniline
Vzorec:
C₇H₇NO₂ MW: 137,14 g/mol Bod varu: 144 °C/16mmHg Bod tání: 40…45 °C Bod vzplanutí: 142 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005832 CAS číslo: 14268-66-7 EINECS: 238-161-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...