Tisk…
2,6-Dichlorobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28574-100G OR28574-25G
APOSOR28574-100GEA 4960 CZK
APOSOR28574-100G APOSOR28574-25G
2,6-Dichlorobenzamide
2,6-Dichlorobenzamide
Vzorec: C₇H₅Cl₂NO
Bod tání: 196…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007975
CAS číslo: 2008-58-4
EINECS: 217-918-4