Tisk…
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2857-25G OR2857-100G OR2857-5G
APOSOR2857-25GEA 1330 CZK
APOSOR2857-25G APOSOR2857-100G APOSOR2857-5G
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153.14
Bod tání: 211…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017094
CAS číslo: 2374-03-0