Tisk…
4,7-Dichloroisatin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,7-Dichloroindoline-2,3-dione, 4,7-Dichloro-1H-indole-2,3-dione
OR28538-1G OR28538-5G
APOSOR28538-1GEA 622 CZK
APOSOR28538-1G APOSOR28538-5G
4,7-Dichloroisatin
4,7-Dichloroisatin
Vzorec: C₈H₃Cl₂NO₂
MW: 216,02 g/mol
Bod tání: 246…252 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047214
CAS číslo: 18711-13-2