2-Acetylbenzofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
OR28532-100G
OR28532-25G
APOSOR28532-100GEA
10250
CZK
APOSOR28532-100G
APOSOR28532-25G
2-Acetylbenzofuran
2-Acetylbenzofuran
Vzorec:
C₁₀H₈O₂ Bod varu: 110…113 °C/3mmHg Bod tání: 69…73 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005849 CAS číslo: 1646-26-0 |