2-Chloromethyl-m-xylene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
α-Chloro-1,2,6-trimethylbenzene, 1-(Chloromethyl)-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbenzyl chloride, 2-(Chloromethyl)-1,3-dimethylbenzene
OR2853-25G
OR2853-5G
APOSOR2853-25GEA
1490
CZK
APOSOR2853-25G
APOSOR2853-5G
2-Chloromethyl-m-xylene
2-Chloromethyl-m-xylene
Vzorec:
C₉H₁₁Cl MW: 154,64 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01310815 CAS číslo: 5402-60-8 UN: 3261 ADR: 8,II |