Tisk…
2,6-Dichlorobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dichlorobenzoyl Chloride
OR2852-100G
APOSOR2852-100GEA 2610 CZK
APOSOR2852-100G
2,6-Dichlorobenzoyl chloride 98%
2,6-Dichlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Bod varu: 142…143 °C/21mmHg
Bod tání: 15…18 °C
Hustota: 1,463 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000662
CAS číslo: 4659-45-4
UN: 3265
ADR: 8,II