Tisk…
4-Chloro-2-picoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2849-25G OR2849-5G
APOSOR2849-25GEA 1910 CZK
APOSOR2849-25G APOSOR2849-5G
4-Chloro-2-picoline 97%
4-Chloro-2-picoline
Vzorec: C₆H₆ClN
Bod varu: 56 °C/15mmHg
Hustota: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038833
CAS číslo: 3678-63-5