Tisk…
Thiodiglycolic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,4-Oxathiane-2,6-dione
OR28488-100G OR28488-25G OR28488-5G
APOSOR28488-100GEA 4570 CZK
APOSOR28488-100G APOSOR28488-25G APOSOR28488-5G
Thiodiglycolic anhydride
Thiodiglycolic anhydride
Vzorec: C₄H₄O₃S
Bod tání: 94…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051689
CAS číslo: 3261-87-8