Tisk…
5-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-2-thione
OR28485-1G OR28485-25G OR28485-5G
APOSOR28485-1GEA 622 CZK
APOSOR28485-1G APOSOR28485-25G APOSOR28485-5G
5-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
5-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
Vzorec: C₈H₇NOS
MW: 165,22 g/mol
Bod tání: 223…225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08447019
CAS číslo: 22876-22-8