Tisk…
2-(4-Morpholinyl)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28461-10G OR28461-1G OR28461-250MG
APOSOR28461-10GEA 18190 CZK
APOSOR28461-10G APOSOR28461-1G APOSOR28461-250MG
2-(4-Morpholinyl)phenol
2-(4-Morpholinyl)phenol
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Bod tání: 126…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051674
CAS číslo: 41536-44-1