Tisk…
3-Chloromethylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Chloromethyl)benzamide
OR28458-1G OR28458-5G
APOSOR28458-1GEA 0 CZK
APOSOR28458-1G APOSOR28458-5G
3-Chloromethylbenzamide
3-Chloromethylbenzamide
Vzorec: C₈H₈ClNO
MW: 169,61 g/mol
Bod tání: 125…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00175948
CAS číslo: 135654-16-9
UN: 3261
ADR: 8,III