Tisk…
N-Hydroxysuccinimide 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28434-100G OR28434-1KG OR28434-250G
APOSOR28434-100GEA 622 CZK
APOSOR28434-100G APOSOR28434-1KG APOSOR28434-250G
N-Hydroxysuccinimide 99%
N-Hydroxysuccinimide
Vzorec: C₄H₅NO₃
Bod tání: 94…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005516
CAS číslo: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3