Tisk…
3-Chloro-4-iodoaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28394-100G OR28394-25G
APOSOR28394-100GEA 13960 CZK
APOSOR28394-100G APOSOR28394-25G
3-Chloro-4-iodoaniline
3-Chloro-4-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅ClIN
Bod tání: 56…58 °C
Hustota: 2,015 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 143 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00051845
CAS číslo: 135050-44-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III