Tisk…
3-Pyridinecarboxamide oxime
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28384-100G OR28384-25G OR28384-5G
APOSOR28384-100GEA 1120 CZK
APOSOR28384-100G APOSOR28384-25G APOSOR28384-5G
3-Pyridinecarboxamide oxime
3-Pyridinecarboxamide oxime
Vzorec: C₆H₇N₃O
Bod tání: 130…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00265955
CAS číslo: 1594-58-7