Tisk…
Disodium-1,6-naphthalenedisulphonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,6-Naphthalenedisulphonic acid Disodium salt, Sodium naphthalene-1,6-disulphonate
OR2838-100G OR2838-500G OR2838-1KG
APOSOR2838-100GEA 622 CZK
APOSOR2838-100G APOSOR2838-500G APOSOR2838-1KG
Disodium-1,6-naphthalenedisulphonate 97%
Disodium-1,6-naphthalenedisulphonate
Vzorec: C₁₀H₈O₆S₂
MW: 332,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021522
CAS číslo: 1655-43-2
EINECS: 216-734-1