Tisk…
8-Chinolinol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2837-100G OR2837-1KG OR2837-500G
APOSOR2837-100GEA 622 CZK
APOSOR2837-100G APOSOR2837-1KG APOSOR2837-500G
8-Chinolinol
8-Chinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
Bod varu: 267 °C/252mmHg
Bod tání: 70…76 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006807
CAS číslo: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III