Tisk…
6-Chloro-7-deazapurine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2836-25G OR2836-5G OR2836-100G
APOSOR2836-25GEA 827 CZK
APOSOR2836-25G APOSOR2836-5G APOSOR2836-100G
6-Chloro-7-deazapurine
6-Chloro-7-deazapurine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
Bod tání: 188…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01686865
CAS číslo: 3680-69-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III