Tisk…
4-Iodobenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2835-1G OR2835-5G
APOSOR2835-1GEA 622 CZK
APOSOR2835-1G APOSOR2835-5G
4-Iodobenzenesulphonamide
4-Iodobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₆INO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092887
CAS číslo: 825-86-5