Tisk…
6-Amino-7-deazapurine hydrogen sulphate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2834-1G OR2834-5G OR2834-25G
APOSOR2834-1GEA 4630 CZK
APOSOR2834-1G APOSOR2834-5G APOSOR2834-25G
6-Amino-7-deazapurine hydrogen sulphate
6-Amino-7-deazapurine hydrogen sulphate
Vzorec: C₆H₈N₄O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09787504
CAS číslo: 769951-32-8