Tisk…
(Bromomethyl)cyclopropane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28323-100G OR28323-25G OR28323-5G
APOSOR28323-100GEA 1870 CZK
APOSOR28323-100G APOSOR28323-25G APOSOR28323-5G
(Bromomethyl)cyclopropane 98%
(Bromomethyl)cyclopropane
Vzorec: C₄H₇Br
Bod varu: 101…112 °C
Hustota: 1,392 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 41 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001306
CAS číslo: 7051-34-5
EINECS: 230-331-8
UN: 1993
ADR: 3,III