2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR28314-100G
OR28314-25G
OR28314-500G
APOSOR28314-100GEA
3380
CZK
APOSOR28314-100G
APOSOR28314-25G
APOSOR28314-500G
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Vzorec:
C₉H₁₂O₃ MW: 168,19 g/mol Bod varu: 177…179 °C/10mmHg Bod tání: 38…40 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00004614 CAS číslo: 7314-44-5 EINECS: 230-775-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...