Tisk…
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28313-10G OR28313-1G OR28313-5G
APOSOR28313-10GEA 9860 CZK
APOSOR28313-10G APOSOR28313-1G APOSOR28313-5G
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Vzorec: C₈H₈N₂O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082695
CAS číslo: 3395-03-7