Cyclohexanesulphonyl chloride 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR2831-1G
OR2831-25G
OR2831-5G
APOSOR2831-1GEA
662
CZK
APOSOR2831-1G
APOSOR2831-25G
APOSOR2831-5G
Cyclohexanesulphonyl chloride 90%
Cyclohexanesulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₁₁ClO₂S Hustota: 1,259 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04117775 CAS číslo: 4837-38-1 UN: 3265 ADR: 8,II |