Tisk…
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate
OR28307-1G OR28307-250MG
APOSOR28307-1GEA 992 CZK
APOSOR28307-1G APOSOR28307-250MG
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₉NO₃
MW: 155,15 g/mol
Bod tání: 36…38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00062573
CAS číslo: 20485-39-6
EINECS: 243-848-9