Tisk…
2-Chloro-6-hydrazinopyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2830-25G OR2830-5G
APOSOR2830-25GEA 744 CZK
APOSOR2830-25G APOSOR2830-5G
2-Chloro-6-hydrazinopyridine 95%
2-Chloro-6-hydrazinopyridine
Vzorec: C₅H₆ClN₃
Bod tání: 117…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00214724
CAS číslo: 5193-03-3