3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR28281-1G
OR28281-250MG
APOSOR28281-1GEA
14290
CZK
APOSOR28281-1G
APOSOR28281-250MG
3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
3-(Piperidin-2-yl)pyridine
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂ Bod varu: 270…272 °C Bod tání: 9 °C Hustota: 1,046 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 93 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006370 CAS číslo: 13078-04-1 UN: 3140 ADR: 6.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...