Tisk…

2-Chloro-5-(trichloromethyl)pyridine 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR2827-1G OR2827-5G
APOSOR2827-1GEA 622 CZK
APOSOR2827-1G APOSOR2827-5G
2-Chloro-5-(trichloromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-(trichloromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃Cl₄N
Bod tání: 52…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00160145
CAS číslo: 69045-78-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR