Tisk…

2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-(2-Hydroxy-6-methoxyphenyl)ethanone

OR28267-10G OR28267-25G OR28267-5G
APOSOR28267-10GEA 2110 CZK
APOSOR28267-10G APOSOR28267-25G APOSOR28267-5G
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone 98%
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Bod varu: 141 °C/16mmHg
Bod tání: 56…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008732
CAS číslo: 703-23-1
EINECS: 211-872-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR