Tisk…
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2826-1G OR2826-25G
APOSOR2826-1GEA 1290 CZK
APOSOR2826-1G APOSOR2826-25G
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅BrO₂S
MW: 257,1000 g/mol
Bod tání: 233…237 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01929338
CAS číslo: 7312-10-9