Tisk…
3,5-Bis(bromomethyl)toluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28251-10G OR28251-5G OR28251-1G
APOSOR28251-10GEA 27250 CZK
APOSOR28251-10G APOSOR28251-5G APOSOR28251-1G
3,5-Bis(bromomethyl)toluene
3,5-Bis(bromomethyl)toluene
Vzorec: C₉H₁₀Br₂
Bod tání: 64…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00182480
CAS číslo: 19294-04-3
UN: 1759
ADR: 8,III