3-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromo-2-chloro-6-picoline, 5-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine, 3-Bromo-6-chloro-2-picoline
OR2823-100G
OR2823-25G
OR2823-5G
APOSOR2823-100GEA
16530
CZK
APOSOR2823-100G
APOSOR2823-25G
APOSOR2823-5G
3-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
3-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₅BrClN MW: 206,47 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07375117 CAS číslo: 132606-40-7 |