Tisk…
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Oxiran-2-ylmethyl)isoindoline-1,3-dione, N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
OR28220-100G OR28220-25G
APOSOR28220-100GEA 4800 CZK
APOSOR28220-100G APOSOR28220-25G
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 97%
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Vzorec: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005896
CAS číslo: 5455-98-1