Tisk…
1-Methyl-1-p-tolylethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2820-1G OR2820-250MG OR2820-100MG
APOSOR2820-1GEA 12670 CZK
APOSOR2820-1G APOSOR2820-250MG APOSOR2820-100MG
1-Methyl-1-p-tolylethylamine
1-Methyl-1-p-tolylethylamine
Vzorec: C₁₀H₁₅N
Bod tání: 112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669637
CAS číslo: 6526-79-0