Tisk…
5-Amino-1,4-benzodioxane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,4-Benzodioxan-5-amine, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-amine
OR2819-1G OR2819-5G
APOSOR2819-1GEA 1950 CZK
APOSOR2819-1G APOSOR2819-5G
5-Amino-1,4-benzodioxane
5-Amino-1,4-benzodioxane
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151,1626 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03695459
CAS číslo: 16081-45-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III