Tisk…
Isoquinoline-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Aminoisoquinoline, Isoquinolin-4-amine
OR2818-1G OR2818-5G
APOSOR2818-1GEA 1040 CZK
APOSOR2818-1G APOSOR2818-5G
Isoquinoline-4-amine
Isoquinoline-4-amine
Vzorec: C₉H₈N₂
Bod tání: 107…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00034752
CAS číslo: 23687-25-4
EINECS: 245-823-8