Tisk…
5-Isoquinolinol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Hydroxyisoquinoline
OR2817-1G OR2817-5G
APOSOR2817-1GEA 1240 CZK
APOSOR2817-1G APOSOR2817-5G
5-Isoquinolinol 97%
5-Isoquinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Bod tání: 213…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006906
CAS číslo: 2439-04-5
EINECS: 219-456-9