Tisk…
4-Mercaptobenzoic acid 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Thiobenzoic acid
OR28166-25G OR28166-5G OR28166-10G
APOSOR28166-25GEA 6850 CZK
APOSOR28166-25G APOSOR28166-5G APOSOR28166-10G
4-Mercaptobenzoic acid 90%
4-Mercaptobenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₂S
MW: 154.1863 g/mol
Bod tání: 215…224 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00016617
CAS číslo: 1074-36-8
UN: 3335
ADR: 9 III