Tisk…
Thiophene-2,5-dicarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,5-Thiophenedicarboxaldehyde
OR28138-5G
APOSOR28138-5GEA 4100 CZK
APOSOR28138-5G
Thiophene-2,5-dicarbaldehyde
Thiophene-2,5-dicarbaldehyde
Vzorec: C₆H₄O₂S
MW: 140,16 g/mol
Bod tání: 114…117 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00216592
CAS číslo: 932-95-6