2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Nitrapyrin
OR28122-100G
OR28122-25G
APOSOR28122-100GEA
2030
CZK
APOSOR28122-100G
APOSOR28122-25G
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₃Cl₄N MW: 230.897 g/mol Bod varu: 136…138 °C/11mmHg Bod tání: 63…65 °C Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00072500 CAS číslo: 1929-82-4 EINECS: 217-682-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |