Tisk…
Isoxazole-5-carbonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2811-1G OR2811-250MG OR2811-5G
APOSOR2811-1GEA 1330 CZK
APOSOR2811-1G APOSOR2811-250MG APOSOR2811-5G
Isoxazole-5-carbonyl chloride 97%
Isoxazole-5-carbonyl chloride
Vzorec: C₄H₂ClNO₂
Bod varu: 167…168 °C
Hustota: 1,362 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00067868
CAS číslo: 62348-13-4
UN: 3265
ADR: 8,II