Tisk…
Methyl-5-formylthiophene-3-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR2809-1G OR2809-5G
APOSOR2809-1GEA 2150 CZK
APOSOR2809-1G APOSOR2809-5G
Methyl-5-formylthiophene-3-carboxylate 98%
Methyl-5-formylthiophene-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₆O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01859945
CAS číslo: 67808-66-6