Tisk…
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarbonyl chloride
OR2807-250MG
APOSOR2807-250MGEA 622 CZK
APOSOR2807-250MG
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbonyl chloride
Vzorec: C₅HCl₃N₂O
MW: 211,44 g/mol
Bod varu: 67…70 °C/0,1mmHg
Hustota: 1,645 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 93,3 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09742432
CAS číslo: 2972-52-3
UN: 3265
ADR: 8,III