Tisk…
4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2806-100G OR2806-25G
APOSOR2806-100GEA 6520 CZK
APOSOR2806-100G APOSOR2806-25G
4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
4-Amino-2-chloropyrimidine
Vzorec: C₄H₄ClN₃
Bod tání: 197…205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00194051
CAS číslo: 7461-50-9