Tisk…
6-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2804-25G OR2804-5G
APOSOR2804-25GEA 7940 CZK
APOSOR2804-25G APOSOR2804-5G
6-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
6-Bromopyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃BrN₂
Bod tání: 100…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234142
CAS číslo: 122918-25-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III